Mandelic acid hydrazide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Hydroxy-2-phenylacetohydrazide
L11653.06
L11653.14
L11653.06EA
74.3
EUR
L11653.06
L11653.14
Mandelic acid hydrazide 97%
Mandelic acid hydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 2443-66-5
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 2096197
MDL No.: MFCD00038133
Fórmula:
C₈H₁₀N₂O₂ Ponto de Fusão: 128…131 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00038133 Número CAS: 2443-66-5 |