Aminoguanidine nitrate, (máx. 10% H₂O) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L11632.14
L11632.22
L11632.14EA
40
EUR
L11632.14
L11632.22
Aminoguanidine nitrate, (máx. 10% H₂O) 98%
Aminoguanidine nitrate
Purity: 98%
CAS No.: 10308-82-4
Molecular Formula: CH6N4.HNO3
Formula Weight: 137.10
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 3916056
UN No.: UN1479
MDL No.: MFCD00013174
Fórmula:
CH₇N₅O₃ Ponto de Fusão: 138…142 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013174 Número CAS: 10308-82-4 EINECS: 233-682-5 UN: 1479 ADR: 5.1,II |