Print…
Allyl chloroacetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Chloroacetic acid allyl ester, Allyl 2-chloroacetate
L11531.06 L11531.14
L11531.06EA 28.6 EUR
L11531.06 L11531.14
Allyl chloroacetate 98%
Allyl chloroacetate
Purity: 98% CAS No.: 2916-14-5 Molecular Formula: ClCH2CO2CH2CH=CH2 Formula Weight: 134.56 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 162-164° Beilstein Reference: 1747000 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00058936
Fórmula: C₅H₇ClO₂
Peso Molecular: 134.56 g/mol
Ponto de ebulição: 162…164 °C
Densidade: 1.160
Ponto de Inflamação: 61 °C (141 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058936
Número CAS: 2916-14-5
EINECS: 220-839-8
ADR: 6.1 III