2-Ethynylpyridine 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with hydroquinone (HQ) 0,01%
L11274.03
L11274.06
L11274.14
L11274.03EA
60.5
EUR
L11274.03
L11274.06
L11274.14
2-Ethynylpyridine 98% estabilizada
2-Ethynylpyridine
Stab. with 0.01% hydroquinone
Purity: 98%
CAS No.: 1945-84-2
Molecular Formula: C7H5N
Formula Weight: 103.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Characteristic
Boiling Point: 77-78°/14mm
Beilstein Reference: 1098904
MDL No.: MFCD00041598
Fórmula:
C₇H₅N Ponto de ebulição: 77…78 °C (14 mmHg) Densidade: 1,020 Ponto de Inflamação: 76 °C (168 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00041598 Número CAS: 1945-84-2 |