4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L11258.03
L11258.06
L11258.03EA
71.2
EUR
L11258.03
L11258.06
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1138-56-3
Molecular Formula: C10H13ClO3S
Formula Weight: 248.73
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 130-131°/0.6mm
Beilstein Reference: 1109264
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00052344
Fórmula:
C₁₀H₁₃ClO₃S Ponto de ebulição: 130…131 °C (0,6 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052344 Número CAS: 1138-56-3 ADR: 8,II |