Print…
6-Aminocoumarin hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L11168.03 L11168.06
L11168.03EA 73.5 EUR
L11168.03 L11168.06
6-Aminocoumarin hydrochloride 97%
6-Aminocoumarin hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 63989-79-7 Molecular Formula: C9H7NO2.HCl Formula Weight: 197.62 Melting Point: 260° dec. Beilstein Reference: 3698955 MDL No.: MFCD00082671
Fórmula: C₉H₇NO₂·HCl
Ponto de Fusão: >260 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082671
Número CAS: 63989-79-7