Dimethyl-cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L11142.03
L11142.MD
L11142.03EA
89.4
EUR
L11142.03
L11142.MD
Dimethyl-cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Dimethyl-cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
CAS No.: 143130-82-9
Molecular Formula: C18H16O4
Formula Weight: 296.33
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 2386934
MDL No.: MFCD00082669
Fórmula:
C₁₈H₁₆O₄ Peso Molecular: 296.33 g/mol Ponto de Fusão: 112…114 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082669 Número CAS: 143130-82-9 |