Print…
4-Vinylphenol solução ≥10% em propilenoglicol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L10902.03 L10902.06
L10902.03EA 51.1 EUR
L10902.03 L10902.06
4-Vinylphenol solução ≥10% em propilenoglicol
4-Vinylphenol
CAS No.: 2628-17-3 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4470 Beilstein Reference: 506844 MDL No.: MFCD00017593
Fórmula: C₈H₈O
Densidade: 1,04
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00017593
Número CAS: 2628-17-3
EINECS: 220-103-6