Benzyl methacrylate 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methacrylic Acid Benzyl Ester
Estabilização:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
L10840.18
L10840.30
L10840.0B
L10840.18EA
31.4
EUR
L10840.18
L10840.30
L10840.0B
Benzyl methacrylate 98% estabilizada
Benzyl methacrylate
Stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2495-37-6
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 2045924
MDL No.: MFCD00053684
Fórmula:
C₁₁H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 231…233 °C Densidade: 1,040 Ponto de Inflamação: 107 °C (225 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00053684 Número CAS: 2495-37-6 EINECS: 219-674-4 |