4,4'-Dichlorochalcone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L10717.06
L10717.14
L10717.06EA
29.1
EUR
L10717.06
L10717.14
4,4'-Dichlorochalcone ≥98%
4,4'-Dichlorochalcone
Purity: 98+%
CAS No.: 19672-59-4
Molecular Formula: C15H10Cl2O
Formula Weight: 277.15
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 2331589
MDL No.: MFCD00018704
Fórmula:
C₁₅H₁₀Cl₂O Ponto de Fusão: 156…160 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00018704 Número CAS: 19672-59-4 |