2-Indanylacetic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L10700.03
L10700.06
L10700.03EA
111
EUR
L10700.03
L10700.06
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 37868-26-1
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 91-93°
Beilstein Reference: 2616409
MDL No.: MFCD00082653
Fórmula:
C₁₁H₁₂O₂ Ponto de Fusão: 91…93 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082653 Número CAS: 37868-26-1 |