Print…
Diethylene glycol diacrylate ≥75% estabilizada, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Diethyleneglycoldiacrylate
L10682.14 L10682.22
L10682.14EA 31.4 EUR
L10682.14 L10682.22
Diethylene glycol diacrylate ≥75% estabilizada, tech.
Diethylene glycol diacrylate
Purity: 75% CAS No.: 4074-88-8 Molecular Formula: C10H14O5 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 94°/0.2mm Beilstein Reference: 1953711 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00014939
Fórmula: C₁₀H₁₄O₅
Ponto de ebulição: 94 °C (0,2 mmHg)
Densidade: 1,118
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014939
Número CAS: 4074-88-8
EINECS: 223-791-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III