4,4'-Dimethoxychalcone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L10585.09
L10585.18
L10585.09EA
63.2
EUR
L10585.09
L10585.18
4,4'-Dimethoxychalcone 99%
4,4'-Dimethoxychalcone
Purity: 99%
CAS No.: 2373-89-9
Molecular Formula: C17H16O3
Formula Weight: 268.32
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 1622293
MDL No.: MFCD00025815
Fórmula:
C₁₇H₁₆O₃ Ponto de Fusão: 99…103 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025815 Número CAS: 2373-89-9 |