(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L10551.06
L10551.03
L10551.06EA
92.6
EUR
L10551.06
L10551.03
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 98%
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20972-36-5
Molecular Formula: C11H10O3
Formula Weight: 190.20
Melting Point: 138-140°
Beilstein Reference: 2691231
MDL No.: MFCD00075338
Fórmula:
C₁₁H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 138…140 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075338 Número CAS: 20972-36-5 |