Tetrahydrofurfuryl acrylate 90% estabilizada, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(Tetrahydrofuran-2-yl)methyl acrylate, Acrylic Acid Tetrahydrofurfuryl Ester
Estabilização:
Stabilised with hydroquinone (HQ) 500 ppm
L10299.18
L10299.30
L10299.18EA
39.1
EUR
L10299.18
L10299.30
Tetrahydrofurfuryl acrylate 90% estabilizada, tech.
Tetrahydrofurfuryl acrylate
Stab. with 500ppm hydroquinone
Purity: 90%
CAS No.: 2399-48-6
Molecular Formula: C8H12O3
Formula Weight: 156.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 88-89°/9mm
Beilstein Reference: 113115
UN No.: UN3334
MDL No.: MFCD00014516
Fórmula:
C₈H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 88…89 °C (9 mmHg) Densidade: 1,030 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014516 Número CAS: 2399-48-6 EINECS: 219-268-7 UN: 3334 ADR: 9,III |