Print…
Cyclohexanemethyl isothiocyanate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L10129.03 L10129.06
L10129.03EA 60.4 EUR
L10129.03 L10129.06
Cyclohexanemethyl isothiocyanate 97%
Cyclohexanemethyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 52395-66-1 Molecular Formula: C8H13NS Formula Weight: 155.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 222-223° Beilstein Reference: 2079123 UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00040881
Fórmula: C₈H₁₃NS
Peso Molecular: 155.26 g/mol
Ponto de ebulição: 222…223 °C
Densidade: 1.020
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040881
Número CAS: 52395-66-1
ADR: 8 III