Propargyl acetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Propargylacetate
L10031.06
L10031.14
L10031.06EA
44.4
EUR
L10031.06
L10031.14
Propargyl acetate 97%
Propargyl acetate
Purity: 97%
CAS No.: 627-09-8
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Characteristic
Boiling Point: 124°
Beilstein Reference: 1742046
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD00041601
Fórmula:
C₅H₆O₂ Ponto de ebulição: 124 °C Densidade: 0,989 Ponto de Inflamação: 31 °C (88 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041601 Número CAS: 627-09-8 ADR: 3,III |