2-Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(Isothiocyanatomethyl)tetrahydrofuran
L09878.06
L09878.03
L09878.06EA
141
EUR
L09878.06
L09878.03
2-Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate 98%
2-Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 36810-87-4
Molecular Formula: C6H9NOS
Formula Weight: 143.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5350
Boiling Point: 122-125°/18mm
Beilstein Reference: 111696
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00022476
Fórmula:
C₆H₉NOS Peso Molecular: 143.21 g/mol Ponto de ebulição: 122…125 °C (18 mmHg) Densidade: 1.120 |
Número MDL :
MFCD00022476 Número CAS: 36810-87-4 ADR: 8 III |