(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Naproxen, (S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (S)-(+)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic Acid
L09855.03
L09855.06
L09855.14
L09855.03EA
27
EUR
L09855.03
L09855.06
L09855.14
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid 99%
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Purity: 99%
CAS No.: 22204-53-1
Molecular Formula: C14H14O3
Formula Weight: 230.26
Odour: Odourless
Melting Point: 154-156°
Beilstein Reference: 3591067
Optical Rotation: +66° (c=1 in chloroform)
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00010500
Fórmula:
C₁₄H₁₄O₃ Ponto de Fusão: 154…156 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010500 Número CAS: 22204-53-1 EINECS: 244-838-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6417 |