2-Chloroethyl methacrylate 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Stabilised with hydroquinone (HQ) 400 - 600 ppm
L09783.09
L09783.18
L09783.09EA
118
EUR
L09783.09
L09783.18
2-Chloroethyl methacrylate 97% estabilizada
2-Chloroethyl methacrylate
Stab. with 500ppm hydroquinone
Purity: 97%
CAS No.: 1888-94-4
Molecular Formula: C6H9ClO2
Formula Weight: 148.59
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 170°
Beilstein Reference: 956599
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00045291
Fórmula:
C₆H₉ClO₂ Ponto de ebulição: 170 °C Ponto de Inflamação: 69 °C (156 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00045291 Número CAS: 1888-94-4 EINECS: 217-566-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |