n-Propyl acrylate 95% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ) 0,1%
Stab. with 0.1% 4-methoxyphenol
Purity: 95%
CAS No.: 925-60-0
Molecular Formula: CH2=CHCO2(CH2)2CH3
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4123
Boiling Point: 43-44°/40mm
Beilstein Reference: 1744954
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00048693
Fórmula:
C₆H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 43…44 °C (40 mmHg) Densidade: 0,920 Ponto de Inflamação: 24 °C (75 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048693 Número CAS: 925-60-0 EINECS: 213-120-5 UN: 3272 ADR: 3,III |