4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers) mistura de estereoisômeros ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1761-71-3
Molecular Formula: C13H26N2
Formula Weight: 210.37
Flash Point: 159°(318°F)
Odour: Amine-like
pH: 11.5
Melting Point: ca 43°
Boiling Point: 325-327°
Beilstein Reference: 2079179
UN No.: UN2928
MDL No.: MFCD00001496
Fórmula:
C₁₃H₂₆N₂ Ponto de ebulição: 325…327 °C Ponto de Fusão: ∼ 43 °C Ponto de Inflamação: 159 °C (318 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001496 Número CAS: 1761-71-3 EINECS: 217-168-8 UN: 2928 ADR: 6.1,II |