Print…
Diethyl isobutylmalonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester
L09202.06 L09202.14
L09202.06EA 42 EUR
L09202.06 L09202.14
Diethyl isobutylmalonate 98%
Diethyl isobutylmalonate
Purity: 98% CAS No.: 10203-58-4 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 1103030 MDL No.: MFCD00026869
Fórmula: C₁₁H₂₀O₄
Ponto de ebulição: 225 °C
Densidade: 0,970
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026869
Número CAS: 10203-58-4
EINECS: 233-504-6