5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L09108.06
L09108.14
L09108.06EA
82.6
EUR
L09108.06
L09108.14
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole ≥97%
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
Purity: 97+%
CAS No.: 30748-47-1
Molecular Formula: C6H8N2OS
Formula Weight: 156.21
Melting Point: ca 268° dec.
Beilstein Reference: 127111
MDL No.: MFCD00051952
Fórmula:
C₆H₈N₂OS Ponto de Fusão: ∼ 268 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051952 Número CAS: 30748-47-1 |