2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-Tetraacetate, (2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, Pentaacetyl-β-D-glucosamine, β-D-Glucosamine pentaacetate
L09020.03
L09020.06
L09020.03EA
52.4
EUR
L09020.03
L09020.06
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose 96%
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranose
Purity: 96%
CAS No.: 7772-79-4
Molecular Formula: C16H23NO10
Formula Weight: 389.37
Melting Point: 184-189°
Beilstein Reference: 98835
Optical Rotation: +4° (c=10 in chloroform)
MDL No.: MFCD00006595
Fórmula:
C₁₆H₂₃NO₁₀ Ponto de Fusão: 184…189 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006595 Número CAS: 7772-79-4 EINECS: 231-865-4 |