N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
N-Cbz-epsilon-aminocaproic Acid, N-Cbz-6-aminohexanoic Acid, N-Benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid, N-Carbobenzoxy-epsilon-aminocaproic Acid, Z-ε-Acp-OH
L08997.06
L08997.14
L08997.06EA
50.1
EUR
L08997.06
L08997.14
N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid 99%
N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1947-00-8
Molecular Formula: C6H5CH2OCONH(CH2)5CO2H
Formula Weight: 265.31
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 53-57°
Beilstein Reference: 2288508
MDL No.: MFCD00004423
Fórmula:
C₁₄H₁₉NO₄ Ponto de Fusão: 53…57 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00004423 Número CAS: 1947-00-8 EINECS: 217-748-0 |