4-Benzyl-L-aspartate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L08956.06
L08956.14
L08956.06EA
82.7
EUR
L08956.06
L08956.14
4-Benzyl-L-aspartate 98%
4-Benzyl-L-aspartate
Purity: 98%
CAS No.: 2177-63-1
Molecular Formula: C11H13NO4
Formula Weight: 223.23
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1983183
Optical Rotation: +27.5° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00037208
Fórmula:
C₁₁H₁₃NO₄ Ponto de Fusão: ∼ 220 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00037208 Número CAS: 2177-63-1 EINECS: 218-541-8 |