Print…
1,2-Diphenylcyclopropane mistura cis- e trans- 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L08833.09 L08833.04
L08833.09EA 459 EUR
L08833.09 L08833.04
1,2-Diphenylcyclopropane mistura cis- e trans- 97%
1,2-Diphenylcyclopropane
Purity: 97% CAS No.: 29881-14-9 Molecular Formula: C15H14 Formula Weight: 194.28 Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 175-177°/14mm Beilstein Reference: 2043299 MDL No.: MFCD00040875
Fórmula: C₁₅H₁₄
Peso Molecular: 194.28 g/mol
Ponto de ebulição: 175…177 °C (14 mmHg)
Densidade: 1.020
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040875
Número CAS: 29881-14-9