4-(Dimethylamino)-4-oxobutanoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L08796.06
L08796.14
L08796.06EA
68.8
EUR
L08796.06
L08796.14
4-(Dimethylamino)-4-oxobutanoic acid 98%
4-(Dimethylamino)-4-oxobutanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2564-95-6
Molecular Formula: C6H11NO3
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 82-87°
Beilstein Reference: 1762788
MDL No.: MFCD00043505
Fórmula:
C₆H₁₁NO₃ Ponto de Fusão: 82…87 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043505 Número CAS: 2564-95-6 |