β-Cholestanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L08624.06
L08624.14
L08624.06EA
79.4
EUR
L08624.06
L08624.14
β-Cholestanol 98%
beta-Cholestanol
Purity: 98%
CAS No.: 80-97-7
Molecular Formula: C27H48O
Formula Weight: 388.68
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 2418594
Optical Rotation: +24° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00066413
Fórmula:
C₂₇H₄₈O Ponto de Fusão: 140…144 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066413 Número CAS: 80-97-7 EINECS: 201-315-8 Merck Index: 14,2200 |