2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
Estabilização:
Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
L08522.09
L08522.18
L08522.09EA
75.5
EUR
L08522.09
L08522.18
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide ≥98% estabilizada
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide
Stab. with potassium carbonate
Purity: 98%
CAS No.: 54550-36-6
Molecular Formula: CH3CH2OCH2CH2OCH2CH2Br
Formula Weight: 197.08
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 86-88°/12mm
Beilstein Reference: 1736603
MDL No.: MFCD00051920
Fórmula:
CH₃CH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Br Ponto de ebulição: 86…88 °C (12 mmHg) Densidade: 1,299 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051920 Número CAS: 54550-36-6 |