N-tert-Butylacetamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L08505.09
L08505.18
L08505.09EA
72.8
EUR
L08505.09
L08505.18
N-tert-Butylacetamide 98%
N-tert-Butylacetamide
Purity: 98%
CAS No.: 762-84-5
Molecular Formula: CH3CONHC(CH3)3
Formula Weight: 115.18
Melting Point: 95-99°
Beilstein Reference: 1699507
MDL No.: MFCD00038244
Fórmula:
CH₃CONHC(CH₃)₃ Ponto de Fusão: 95…99 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00038244 Número CAS: 762-84-5 |