Print…
5-Norbornene-2-carboxylic acid predominantemente isômero endo 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic Acid
L08444.06 L08444.14
L08444.06EA 27.5 EUR
L08444.06 L08444.14
5-Norbornene-2-carboxylic acid predominantemente isômero endo 97%
5-Norbornene-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 120-74-1 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4940 Boiling Point: 136-138°/14mm Beilstein Reference: 637167 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00085356
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 136…138 °C (14 mmHg)
Densidade: 1.129
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085356
Número CAS: 120-74-1
EINECS: 204-422-8
UN: 3265
ADR: 8 III