Print…
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L08381.06 L08381.14
L08381.06EA 60.4 EUR
L08381.06 L08381.14
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 98%
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 140-50-1 Molecular Formula: C10H12N2O2 Formula Weight: 192.22 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2806271 MDL No.: MFCD00026142
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026142
Número CAS: 140-50-1
EINECS: 205-417-3