1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-3-oxopropanenitrile
L08369.06
L08369.14
L08369.06EA
94.9
EUR
L08369.06
L08369.14
1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 97%
1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 36140-83-7
Molecular Formula: C8H9N3O
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 6286
MDL No.: MFCD00051954
Fórmula:
C₈H₉N₃O Ponto de Fusão: 118…122 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051954 Número CAS: 36140-83-7 |