Print…
Lithium aluminium di-n-butylamide solution_SC 0.16 M 1,2-Dimethoxyethane
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Lithium tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)aluminate(1-), Aluminate(1-), tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)-, lithium (1:1)
L08269.AE L08269.AP
L08269.AEEA 144 EUR
L08269.AE L08269.AP
Lithium aluminium di-n-butylamide solution_SC 0.16 M 1,2-Dimethoxyethane
Lithium aluminium di-n-butylamide
CAS No.: 15405-86-4 Molecular Formula: C32H72AlLiN4 Formula Weight: 546.87 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: -54° UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00051918
Fórmula: C₃₂H₇₂AlLiN₄
Peso Molecular: 546.87 g/mol
Ponto de Fusão: –54 °C
Densidade: 0.860
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051918
Número CAS: 15405-86-4
UN: 1993
ADR: 3 III