4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) predominantemente trans ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(tert-butyl)cyclohexanecarboxylic acid
L08248.06
L08248.14
L08248.06EA
55.1
EUR
L08248.06
L08248.14
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) predominantemente trans ≥98%
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Purity: 98+%
CAS No.: 5451-55-8
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Beilstein Reference: 2043187
MDL No.: MFCD00042622
Fórmula:
C₁₁H₂₀O₂ Peso Molecular: 184.28 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042622 Número CAS: 5451-55-8 |