Tetra-n-dodecylammonium iodide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L08153.09
L08153.04
L08153.09EA
190
EUR
L08153.09
L08153.04
Tetra-n-dodecylammonium iodide 98%
Tetra-n-dodecylammonium iodide
Purity: 98%
CAS No.: 40797-39-5
Molecular Formula: C48H100IN
Formula Weight: 818.23
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 5844188
MDL No.: MFCD00051856
Fórmula:
C₄₈H₁₀₀IN Ponto de Fusão: 114…118 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051856 Número CAS: 40797-39-5 EINECS: 255-086-4 |