4-Dimethylamino-1-naphthoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L07944.03
L07944.06
L07944.03EA
120
EUR
L07944.03
L07944.06
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid 98%
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 78062-03-0
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 2723206
MDL No.: MFCD00051797
Fórmula:
C₁₃H₁₃NO₂ Ponto de Fusão: ∼ 160 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051797 Número CAS: 78062-03-0 |