Print…
4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L07496.06 L07496.14
L07496.06EA 35.9 EUR
L07496.06 L07496.14
4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate ≥98%
4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate
Purity: 98+% CAS No.: 388582-41-0 Molecular Formula: C5H7N3O.2H2O Formula Weight: 161.16 (125.13anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 118273 MDL No.: MFCD00150311
Fórmula: C₅H₇N₃O·2H₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150311
Número CAS: 388582-41-0
EINECS: 212-182-0