4-(Methylthio)-m-cresol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3-Methyl-4-(methylthio)phenol
L07353.06
L07353.14
L07353.06EA
26.3
EUR
L07353.06
L07353.14
4-(Methylthio)-m-cresol 97%
4-(Methylthio)-m-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 3120-74-9
Molecular Formula: C8H10OS
Formula Weight: 154.23
Melting Point: 54-58°
Beilstein Reference: 1210322
MDL No.: MFCD00045773
Fórmula:
C₈H₁₀OS |
Número MDL :
MFCD00045773 Número CAS: 3120-74-9 |