Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L07349.18
L07349.30
L07349.0B
L07349.18EA
22.6
EUR
L07349.18
L07349.30
L07349.0B
Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Het anhydride
Purity: 96%
CAS No.: 115-27-5
Molecular Formula: C9H2Cl6O3
Formula Weight: 370.83
Melting Point: 235-239°
Beilstein Reference: 92693
MDL No.: MFCD00080438
Fórmula:
C₉H₂Cl₆O₃ Ponto de Fusão: 235…239 °C Densidade: 1,730 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00080438 Número CAS: 115-27-5 EINECS: 204-077-3 Merck Index: 14,2086 |