Print…
Oxypurinol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L07160.03 L07160.06 L07160.MD
L07160.03EA 97.8 EUR
L07160.03 L07160.06 L07160.MD
Oxypurinol ≥98%
Oxypurinol
Purity: 98+% CAS No.: 2465-59-0 Molecular Formula: C5H4N4O2 Formula Weight: 152.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 139956 MDL No.: MFCD00056934
Fórmula: C₅H₄N₄O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047205
Número CAS: 2465-59-0
EINECS: 219-570-9