Print…
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline, 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
L07034.06 L07034.14
L07034.06EA 48.7 EUR
L07034.06 L07034.14
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 5805-39-0 Molecular Formula: C13H11N3 Formula Weight: 209.24 Melting Point: 212-216° Beilstein Reference: 173018 MDL No.: MFCD00051496
Fórmula: C₁₃H₁₁N₃
Peso Molecular: 209.252 g/mol
Ponto de Fusão: 212…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051496
Número CAS: 5805-39-0
EINECS: 227-361-9