3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 95%
CAS No.: 2245-30-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4010
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-96°
Beilstein Reference: 102478
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00051590
Fórmula:
C₆H₁₂O Ponto de ebulição: 95…96 °C Densidade: 0,822 Ponto de Inflamação: –1 °C (30 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051590 Número CAS: 2245-30-9 EINECS: 218-831-4 ADR: 3,II |