3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
L06731.06
L06731.14
L06731.22
L06731.06EA
69.3
EUR
L06731.06
L06731.14
L06731.22
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate 98%
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 303180-11-2
Molecular Formula: C5H4N2O4.H2O
Formula Weight: 174.11 (156.09anhy)
Melting Point: ca 294° dec.
Beilstein Reference: 147821
MDL No.: MFCD00149323
Fórmula:
C₅H₄N₂O₄·H₂O Ponto de Fusão: ∼ 294 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149323 Número CAS: 303180-11-2 EINECS: 221-474-7 |