Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate, 4-Quinazolone-2-carboxylic acid ethyl ester
L06709.03
L06709.06
L06709.03EA
82.2
EUR
L06709.03
L06709.06
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate 98%
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 29113-33-5
Molecular Formula: C11H10N2O3
Formula Weight: 218.21
Melting Point: 189-193°
Beilstein Reference: 190186
MDL No.: MFCD00051583
Fórmula:
C₁₁H₁₀N₂O₃ Ponto de Fusão: 189…193 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051583 Número CAS: 29113-33-5 |