Print…
DL-Valine methyl ester hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-DL-Val-OMe.HCl, H-DL-Val-OMe·HCl
L06526.06 L06526.14
L06526.06EA 50.5 EUR
L06526.06 L06526.14
DL-Valine methyl ester hydrochloride 99%
DL-Valine methyl ester hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 5619-05-6 Molecular Formula: C6H13NO2.HCl Formula Weight: 167.64 Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 3912090 MDL No.: MFCD00066118
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Peso Molecular: 167.63 g/mol
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066118
Número CAS: 5619-05-6
EINECS: 227-048-7