Print…
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Chlorothioformyl Chloride, Chloroformylsulphenyl Chloride
L06432.03 L06432.06
L06432.03EA 27.6 EUR
L06432.03 L06432.06
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 97%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 2757-23-5 Molecular Formula: CCl2OS Formula Weight: 130.98 Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 98-101° Beilstein Reference: 506318 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00000703
Fórmula: CCl₂OS
Peso Molecular: 130.97 g/mol
Ponto de ebulição: 98…101 °C
Densidade: 1.580
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000703
Número CAS: 2757-23-5
EINECS: 220-415-2
ADR: 8 II