Glycolaldehyde diethyl acetal 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Hydroxyacetaldehyde diethyl acetal, 2,2-Diethoxyethanol
Estabilização:
Estabilizado com hidróxido de sódio 0,1%
L06282.09
L06282.18
L06282.04
L06282.09EA
165
EUR
L06282.09
L06282.18
L06282.04
Glycolaldehyde diethyl acetal 98% estabilizada
Glycolaldehyde diethyl acetal
Stab. with ca 0.1% sodium carbonate, 98%
Purity: 98%
CAS No.: 621-63-6
Molecular Formula: HOCH2CH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 134.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 773727
MDL No.: MFCD00051486
Fórmula:
HOCH₂CH(OCH₂CH₃)₂ Ponto de ebulição: 166…167 °C Ponto de Inflamação: 62 °C (143 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00051486 Número CAS: 621-63-6 EINECS: 210-697-5 |